Learn More
Cytiva Whatman™ Flexible Capmats
Marca: Cytiva 7704-0105
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.21600kg
Specifica
Silicone | |
96 | |
Cap Mat | |
96-well Microplate, 300, 750 and 800 μL |
Autoclavable | |
50 Pieces | |
Round |