Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Mini
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni di acido nucleico buccale. Indicando QIAcard FTA Mini con 2 aree campione per scheda.
Marca: QIAGEN WB120356
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Mini with 2 sample areas per card.
QIAcard Le schede FTA con indicazione includono un colorante rosa che diventa bianco quando un campione incolore, ad es. vengono applicate cellule buccali o saliva. Stabilizzazione e protezione degli acidi nucleici a temperatura ambiente con per volumi spot di 125 μL. Lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e protegge il DNA dalla degradazione.
Specifica
Collect, stabilize, process, transport, and archive buccal DNA samples with Indicating FTA Micro Cards. | |
Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification,Molecular biology | |
Indicating FTA Mini Card | |
125 μL |
Buccal Cells, Saliva | |
2 | |
25 Pk. |