Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm (continua)
Minimizza la perdita di proteine per assorbimento nella filtrazione di soluzioni contenenti proteine. I filtri per siringa Whatman™ GD/X in PES monouso sono adatti per la preparazione di campioni viscosi, densi o di difficile filtrazione prima dell'analisi con diversi metodi.
525.00€ - 3275.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Pigment free polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11374774
|
Cytiva
6876-1302 |
13 mm | 0.2 μm |
570.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380314
|
Cytiva
6876-1304 |
13 mm | 0.45 μm |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11384774
|
Cytiva
6876-2502 |
25 mm | 0.2 μm |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11360324
|
Cytiva
6905-2502 |
25 mm | 0.2 μm |
3275.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11394774
|
Cytiva
6876-2504 |
25 mm | 0.45 μm |
560.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11310334
|
Cytiva
6905-2504 |
25 mm | 0.45 μm |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X PES Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.- Syringe filter with integrated prefiltration
- Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
- Flow should enter from the inlet
- Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
- Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
- All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
- Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
- Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
- High loading capacity for samples with high solids content
- Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Order Info
Each unit includes a stack of Whatman Multigrade GMF 150 (10:1μm) and Grade GF/F 0.7μm prefilters
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
Female luer lock | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
>10 mL |
PES | |
Pigment free polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
21.6 x 29.8 mm |