Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile Cellulose Acetate (CA) Syringe Filters
Soluzioni per problemi inerenti alta capacità di carico e basso legame proteico. I filtri per siringa monouso Whatman™ GD/X in acetato di cellulosa (CA) riducono il numero di fasi di prefiltrazione necessarie per campioni difficili da filtrare
228.00€ - 248.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Monouso | Sì |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 4.6 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polipropilene incolore |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10131251
|
Cytiva
6901-2502 |
25 mm | 0.2 μm |
228.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11334804
|
Cytiva
6901-2504 |
25 mm | 0.45 μm |
248.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Per assistere la filtrazione di campioni viscosi e difficili con un contenuto elevato di materie solide.- Riduce la necessità di usare più filtri processando da tre a sette volte il volume processato dai filtri senza prefiltri
- Attacco Luer Lock femmina per collegamenti senza perdite
- Prefiltri GMF 150 e GF/F Whatman ad alta efficienza
- Elimina o riduce notevolmente la necessità di effettuare fasi di prefiltrazione separata per campioni difficili da filtrare
Order Info
Ogni unità include una pila di GMF 150 multigrado Whatman (10:1 μm) e prefiltri di grado GF/F da 0.7 μm
Specifica
Autoclavable | |
Sterile | |
Polipropilene incolore | |
Luer Slip maschio | |
Confezione da 50 | |
25 mm |
Sì | |
4.6 cm2 | |
Luer-Lock femmina | |
5.2 bar (75 psi) | |
>10 ml |