Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile PES Syringe Filters
Per ridurre al minimo la perdita di proteine per assorbimento durante la filtrazione di soluzioni contenenti proteine. I filtri monouso per siringhe in PES Whatman™ GD/X sono adatti per la preparazione di campioni viscosi, densi o di difficile filtrazione per diversi metodi analitici.
Marca:  Cytiva 6896-2502
201.36 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25200kg
Codice prodotto. 10798191
  • 222.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.2 μm
Polipropilene senza pigmenti
Luer Slip maschio
Confezione da 50
25 mm
GD/X 25 mm Sterile Syringe Filter, PES filtration medium, 0.2 μm (50 pcs)
Polietersulfone (PES)
4.6 cm2
Luer Lock femmina
5.2 bar (75 psi)
>10 ml