Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile PVDF Syringe Filters
Per caricare volumi di campione dalle tre alle sette volte superiori rispetto ai filtri senza prefiltro. I filtri monouso per siringa in PVDF Whatman™ GD/X sono concepiti in modo particolare per filtrare campioni viscosi e difficili da filtrare con un alto contenuto di solidi.
Marca:  Cytiva 6900-2504
210.90 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26700kg
Codice prodotto. 11314804
  • 222.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Specifica
Specifica
0.45 μm
4.6 cm2
Luer Lock femmina
5.2 bar (75 psi)
267 °F
Polipropilene
25 mm
GD/X 25 mm Sterile Syringe Filter, PVDF filtration medium, 0.45 μm (50 pcs)
Polivinilidenfluoruro (PVDF)
Sterile
Polipropilene senza pigmenti
Luer Slip maschio
Confezione da 50
131 °C
>10 ml