Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
35.70€ - 159.00€
Specifica
Formato | Roll |
---|---|
Materiale | Glass Fiber |
Da utilizzare con (applicazione) | Continuous Air Monitoring |
Grado | Grade GF 10 |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16635665
|
Cytiva
10370435 |
35 mm |
35.70€
pezzi 170 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16625665
|
Cytiva
10370370 |
50 mm |
159.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Grade GF10 is a standard filter for the beta-attenuation method
Specifica
Roll | |
Continuous Air Monitoring | |
1/Pk. |
Glass Fiber | |
Grade GF 10 | |
Tape |