Learn More
Cytiva Carta filtrante in microfibra di vetro grado 6
Per raccogliere particelle minuscole senza indebolirsi. La carta filtrante in microfibra di vetro grado 6 Whatman™ può inoltre essere utilizzata per determinare sostanze e residui filtrabili durante l'ignizione o l'analisi di terreni aggressivi.
Marca:  Cytiva 10370004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05580kg
Codice prodotto. 11305264
  • 141.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suitable for water and wastewater analysis, with extremely fine particle retention and added strength.
    • Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
    • Inorganic binder for increased strength
    • Temperature-resistant up to 500°C
    • Can be used as a pre-filter for dense samples
Specifica
Specifica
Circolare
<1 μm
Lenta
Confezione da 100
2.75 in.
Vetro borosilicato
40 s/100mL/in2
GF 6
350 μm
70 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.