Learn More
Cytiva Carta filtrante in microfibra di vetro grado 6
Per raccogliere particelle minuscole senza indebolirsi. La carta filtrante in microfibra di vetro grado 6 Whatman™ può inoltre essere utilizzata per determinare sostanze e residui filtrabili durante l'ignizione o l'analisi di terreni aggressivi.
Marca: Cytiva 10370020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.05480kg
Descrizione
Suitable for water and wastewater analysis, with extremely fine particle retention and added strength.- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
Specifica
Circolare | |
<1 μm | |
Lenta | |
Confezione da 100 | |
100 mm |
Vetro borosilicato | |
40 s/100mL/in2 | |
GF 6 | |
350 μm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.