Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Prefilter, 2μm Particle Retention Rating
Multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content. Whatman™ Glass Microfiber Prefilters are designed with a coarse glass filter top layer (10μm) meshed with a finer layer. The multigrade glass filter traps larger particles in its pores of the coarse layer, medium-sized particles in the interface meshing, and smaller particles in the interstices of the fine layer.
70.30€ - 74.20€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria 1.5 s/100 ml/1.56 cm2
Descrizione GE’s Whatman GMF 150 prefilters are multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content.
Formato Disc
Materiale Borosilicate Glass
Particle Retention >2 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11335144
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1842-090
90 mm
70.30€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11325144
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1842-047
47 mm
74.20€
pezzi 40
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can filter nearly twice as much sample volume as that of a single-density prefilter
  • Compared to an unprotected membrane, three to seven times greater sample volume can be filtered
  • Higher particulate loading capacity and faster flow rates than uniform prefilters
  • Excellent particle retention (both large and small particles)
  • 100% borosilicate glass, binder-free
  • Extends life of final filter membrane
Specifica
Specifica
1.5 s/100 ml/1.56 cm2
Disc
>2 μm
Prefilter with high loading capacity and good flow rates.
40/pack
932°F
0.029 in.
Prefilter
GE’s Whatman GMF 150 prefilters are multilayer graded density filters for rapid and efficient filtration of samples with high solids content.
Borosilicate Glass
1.5 sec./100mL/1.56cm2
Grade GMF 150
Circle
500°C
750 μm
887 mL/min