Learn More
Cytiva Whatman™ Hepa-Cap™ In-Line Venting Filters
For use in scientific, research and industrial environments where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required
410.00€ - 595.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Dimensione del poro | 0.3 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | For use in scientific, research and industrial environments where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Stile ingresso | 3/8 in. |
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Certificazione/Conformità | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10316044
|
Cytiva
2609T |
HEPA-CAP 36 | Inlet/Outlet: 0.375 in. |
410.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11334964
|
Cytiva
2709T |
HEPA-CAP 75 | Inlet/Outlet: 0.375 in. |
595.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Dual lamination with polyester monofilament
- Retains 99.97% of all particles ≥ 0.3μm in air
- Suitable for particulate removal from air and gases
- Able to be sterilized by autoclaving with steam
- Allows bidirectional flow
Specifica
Autoclavable | |
For use in scientific, research and industrial environments where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required | |
3/8 in. | |
3/8 in. |
0.3 μm | |
Polypropylene (PP) | |
4.1 bar (60 psi) | |
Inlet/Outlet: 0.375 in. |