Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME24
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
Marca: Cytiva 10401706
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.00300kg
Descrizione
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Specifica
Autoclavable | |
Membrane Filter | |
Cellulose | |
Non-sterile | |
Plain | |
ME24 | |
135 μm | |
25 mm |
3.7bar | |
MCE | |
0.2 μm | |
20s/100mL/12.5cm2 | |
Interleaving paper | |
100Pack | |
Filtration Membrane Disc | |
25 mm |
Sicurezza e movimentazione
- ME24, 0.2µm 25mm
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose