Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME24
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
Marca:  Cytiva 10401712
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11365314
  • 162.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Specifica
Specifica
Membrane Filter
Cellulose
Non-sterile
Plain
ME24
135μ m
47 mm
3.7 bar
MCE
0.2μ m
20s/100mL/12.5cm2
Interleaving paper
100Pack
Filtration Membrane Disc
47 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ME24, 0.2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitrocellulose