Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME25
Facilitano il processo della conta e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi grazie al contrasto cromatico tra la superficie e le colonie. Le membrane in esteri misti di cellulosa Whatman™ ME 25 sono caratterizzate da una superficie più uniforme e liscia.
Marca: Cytiva 10401626
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02600kg
Descrizione
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Specifica
Autoclavable | |
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
Plain | |
ME25 | |
145 μm |
2.8bar | |
0.45 μm | |
12.5s/100mL/12.5cm2 | |
Interleaving paper | |
50Pack | |
110 mm |
Sicurezza e movimentazione
- ME25, 0.45µm 110mm
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose