Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME25
Facilitano il processo della conta e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi grazie al contrasto cromatico tra la superficie e le colonie. Le membrane in esteri misti di cellulosa Whatman™ ME 25 sono caratterizzate da una superficie più uniforme e liscia.
Marca: Cytiva 10401614
150.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23266" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Specifica
Sì | |
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
Plain | |
ME25 | |
145μ m |
2.8 bar | |
0.45 μm | |
12.5s/100mL/12.5cm2 | |
con carta di separazione | |
Confezione da 100 | |
50 mm |
Sicurezza e movimentazione
- ME25, 0.45 µm 50 mm, 100 pack W/O IN
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.