Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep™: Filtri standard
I campioni vengono caricati in un terzo del tempo. I filtri senza siringa Whatman™ Mini-UniPrep™ rappresentano un modo facile e veloce per rimuovere le particelle dai campioni in preparazione per analisi HPLC e UHPLC.
Marca:  Cytiva UN203NPUPP
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg
Codice prodotto. 11398744
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Processes sample loads in one-third the time. Whatman™ Mini-UniPrep™ Syringeless Filters provide a faster and easier way to remove particulates from samples being prepared for HPLC and UHPLC analysis.
Whatman Mini-UniPrep™ Transparent Syringeless Filters quickly and easily remove particulates from samples being prepared for HPLC/UHPLC analysis, while maintaining sample visibility.
  • Pre-assembled all-in-one filtration unit eliminates the need for syringe filter, syringe, vial and septum, reducing costs by up to 40%
  • Wide range of membrane choices in 0.2 and 0.45 μm pore sizes to meet specific sample application requirements
  • Compatible with most major autosamplers for high-throughput analysis
  • Fewer consumables required
  • Plunger contains a filtration membrane at one end and a pre-attached cap/septum at the other
  • Can be used either manually or with a compressor unit
  • Multi-sample compressor processes up to 6 samples at a time, further improving sample processing time and reducing hand stress
  • Designed to fit into any autosampler accommodating 12 x 32mm vials -OR-
    Septum can be pierced with needle and sample drawn off for manual injection into an analyzer
Specifica
Specifica
Translucent
Single-use
Polipropilene (PP)
0.45 μm
Polypropylene (PP)
100/conf.
50°C
0.4 mL
Equivalent in size to 12 x 32mm vials
Autosampler, Compressor
Polypropylene
Analisi di routine; analisi dei composti; uniformità dei contenuti; precipitazione di proteine; test di solubilità/dissolubilità; campioni fotosensibili; cromatografia ionica
Vial with incorporated filtration membrane, plunger and cap/septa
0.6 bar / 8 psi (to compress)
Filtro senza siringa