Learn More
Cytiva Whatman™ MD050 and MD142 Series Pressure Filtration Manifolds with Infusion Cylinders
Cytiva Pressure Filtration Manifolds come in PTFE or stainless steel. Equipped with infusion cylinders, they are suitable for batch filtration from 20 mL, filtration of liquids/gases, ‘sterile’ filtration of serum, or clear filtration of viscous media using membranes, paper, or glass fiber discs.
1880.00€ - 5820.00€
Specifica
Descrizione | Pressure filtration device |
---|---|
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Pressure Filtration |
Temperatura (sistema imperiale) max | 392°F |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Materiale | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Materiale | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11335004
|
Cytiva
10450450 |
MD050/4 | Stainless Steel | 200 mL | Silicone O-Ring/PTFE O-Ring, 200 mL Infusion Cylinder for 50 mm Membrane, Rapid Seal Connector |
1880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11365004
|
Cytiva
10451610 |
MD142/5/3 | Stainless Steel | 2200 mL | Silicone O-Ring/PTFE O-Ring, 2200 mL Infusion Cylinder for 142 mm Membrane |
5780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11395004
|
Cytiva
10451710 |
MD142/7/3 | PTFE | 1500 mL | PTFE O-Ring, 1500 mL Infusion Cylinder for 142 mm Membrane |
5820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Product Type: Pressure Filtration Manifold
- Includes: Infusion Cylinder
- Temperature Resistance Maximum: 200°C
Specifica
Pressure filtration device | |
Non-sterile | |
392°F | |
Pressure Filtration Manifold |
Reusable | |
Pressure Filtration | |
200°C |