Learn More
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
Marca:  Cytiva 10402579
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.71000kg
Codice prodotto. 11305344
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
Specifica
Specifica
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
82.5 mm
Disc
0.45 μm
High
50/Pk.
Nitrocellulose
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
SDS Documenti