Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc da 13 mm in GMF
In microfibra di vetro. I filtri per siringa GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc da 13 mm sono idrofili e perfettamente compatibili con solventi organici, acidi forti e basi.
Marca: Cytiva 6806-1316
818.48 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49000kg
Descrizione
- Glass Microfiber Filter
- Good chemical resistance and high sample throughput
- Hold-up volume, ≤25μL
- Filter area: 1.3cm2
- Polypropylene housing
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Female Luer Lock inlet
- Male Luer outlet
- Nonsterile
Specifica
Puradisc 13 mm GMF Syringe FIlter, GF/A, 1.6 μm (500 pcs) | |
1.6 μm | |
1.3 cm2 | |
Polipropilene | |
Luer maschio | |
Confezione da 500 | |
Fino a 10 ml | |
13 mm |
Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
≤25 μl | |
Luer Lock femmina | |
5.2 bar | |
Filtro per siringa | |
16.3 x 19.8 mm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.