Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc da 13 mm in GMF
In microfibra di vetro. I filtri per siringa GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc da 13 mm sono idrofili e perfettamente compatibili con solventi organici, acidi forti e basi.
Marca: Cytiva 6818-1304
872.00 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49000kg
Descrizione
Puradisc™ syringe filters combine premium quality with economic efficiency.- Glass microfiber media
- Hydrophilic
- Autoclavable at 121°C
- Excellent compatibility with organic solvents, strong acids (except hydroflouric acid) and bases
- Applications include:
- Capillary electrophoresis
- Biological preparations
- Urotein filtration
- UV spectroscopy sample preparation
Specifica
Puradisc 13 mm GMF Syringe FIlter, GMF, 0.45 μm (500 pcs) | |
Glass Microfiber | |
1.3 cm2 | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
≤10 mL | |
13 mm |
Single-use | |
0.45 μm | |
Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
500 Pieces | |
16.3 x 19.8 mm |