Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters
Per soluzioni acquose e organiche con alti livelli di detriti. Filtri per siringhe in DpPP Whatman™ Puradisc: Non sterili e resistenti a calore elevato e sollecitazioni meccaniche.
Marca:  Cytiva 6790-2504
1011.78 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.42100kg
Codice prodotto. 11313315
  • 1390.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters may be used for biological sample and HPLC aqueous sample preparation.
  • Diameter: 25mm
  • Sample volume up to 100mL
  • Low hold-up volumes for maximum sample recovery
  • Optional glass microfiber
  • Autoclave at 121ºC
Applications:
  • HPLC aqueous sample preparation
  • Biological sample preparation
  • Buffer solutions
  • Salt solutions
  • Tissue culture media
  • Irrigation solutions
  • Sterile isolation
Specifica
Specifica
Puradisc 25 Depth Polypropylene Syringe Filter, 0.45 μm (1000 pcs)
0.45 μm
4.2 cm2
Pigment Free Polypropylene (PP)
100
5.2 bar (75 psi)
1000 Pieces
Up to 100 mL
25 mm
Depth Polypropylene (DpPP)
Non-sterile
HPLC Aqueous Sample Preparation, Biological Sample, Buffer Solutions, Salt Solutions, Tissue Culture Media, Irrigation Solutions, Sterile Isolation
Female luer lock
Male luer
Whatman™
Syringe Filter
22.9 x 28.4 mm