Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters
Per soluzioni acquose e organiche con alti livelli di detriti. Filtri per siringhe in DpPP Whatman™ Puradisc: Non sterili e resistenti a calore elevato e sollecitazioni meccaniche.
Marca:  Cytiva 6788-2504
528.20 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55440kg
Codice prodotto. 11354694
  • 610.00€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Whatman™ Puradisc™ 25mm Polypropylene Syringe Filters may be used for biological sample and HPLC aqueous sample preparation.
  • Diameter: 25mm
  • Sample volume up to 100mL
  • Low hold-up volumes for maximum sample recovery
  • Optional glass microfiber
  • Autoclave at 121ºC
Applications:
  • HPLC aqueous sample preparation
  • Biological sample preparation
  • Buffer solutions
  • Salt solutions
  • Tissue culture media
  • Irrigation solutions
  • Sterile isolation
Specifica
Specifica
Puradisc 25 Depth Polypropylene Syringe Filter, 0.45 μm (200 pcs)
0.45 μm
4.2 cm2
Luer-Lock femmina
Luer maschio
Filtro per siringa
22.9 x 28.4 mm
Polipropilene (PP) (filtro spesso)
Non-sterile
Polipropilene incolore
200
5.2 bar
Fino a 100 ml
25 mm