Learn More
Cytiva Fogli e cerchi di grado qualitativo - Grado 4
Per un'ampia varietà di applicazioni di filtrazione quando non è necessaria la raccolta di particolato sottile. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 4 può essere utilizzata come un filtro rapido per la pulizia biologica o durante l'estrazione di materie organiche.
9.20€ - 207.00€
Specifica
Formato | Circolari |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | Da 20 a 25 μm |
Dimensione del poro | 20 to 25 μm |
Velocità di filtraggio | 37 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370444
|
Cytiva
1004-027 |
27 mm |
55.20€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12375813
|
Cytiva
1004-041 |
41 mm |
10.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11342845
|
Cytiva
1004-042 |
42.5 mm |
11.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390444
|
Cytiva
1004-047 |
47 mm |
9.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300454
|
Cytiva
1004-050 |
50 mm |
9.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11352845
|
Cytiva
1004-055 |
55 mm |
13.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10598671
|
Cytiva
1004-070 |
70 mm |
15.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11372845
|
Cytiva
1004-090 |
90 mm |
17.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382845
|
Cytiva
1004-110 |
110 mm |
23.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11392845
|
Cytiva
1004-125 |
125 mm |
29.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614941
|
Cytiva
1004-150 |
150 mm |
39.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10419691
|
Cytiva
1004-185 |
185 mm |
50.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11322855
|
Cytiva
1004-240 |
240 mm |
79.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360444
|
Cytiva
1004-270 |
270 mm |
84.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332855
|
Cytiva
1004-320 |
320 mm |
134.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380444
|
Cytiva
1004-400 |
400 mm |
207.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Filters and retains coarse particles for monitoring air pollution. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 4 Circles are used when high flow rates in air pollution monitoring are required and the collection of fine particles is not critical.
Utilizzati nel monitoraggio dell'inquinamento dell'aria e nella pulizia di routine di fluidi biologici- Indicati per particelle grossolane e precipitati gelatinosi
- Ritenzione delle particelle: >20–25 μm
- Porosità: grossa
- Velocità di filtrazione†: Herzberg, 37 sec.
- Superficie: liscia
Specifica
Circolari | |
Da 20 a 25 μm | |
37 sec. | |
Grade 4 | |
210 μm |
Cellulose | |
20 to 25 μm | |
Fast | |
Grossolano |