Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa Whatman™
Servono da nastro in carta per l'impregnazione durante la determinazione di composti gassosi a portate elevate o per l'analisi quantitativa dell'inquinamento dell'aria. La carta da filtro qualitativa Whatman™ Grado 41 viene utilizzata anche nella preparazione di campioni per l'analisi dei metalli dopo la digestione dell'acido nitrico.
Marca:  Cytiva 1441-050
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 11380464
  • 22.70€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use for quantitative air pollution analysis as a paper tape for impregnation when determining gaseous compounds at high flow rates or for quantitative air pollution analysis. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 41 Circles are commonly used in preparing samples for metal analysis after nitric acid digestion.
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.
  • Extremely low ash content (0.007% ash maximum)
  • 20μm nominal particle retention rating
  • Fast filtration speed (Herzberg 54 s)
  • Commonly used for routine air pollution analysis and soil pollution analysis
  • High-purity filters for quantitative analysis
Specifica
Specifica
4 s/100 mL/in2
Disc
20 μm
ASTM, 12 seconds; Herzberg, 54 seconds
Designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.For analytical procedures involving coarse particles or gelatinous precipitates (e.g., iron or aluminum hydroxides).Also used in quantitative air pollution analys
Coarse
215 μm
50 mm
Grade 41 Fast Ashless Filter Paper, 50 mm circle (100 pcs)
Cotton Linters
20 μm
Fast
Grade 41
100 Pack
Ashless