Learn More
Cytiva Carte per analisi quantitativa Whatman™
Servono da nastro in carta per l'impregnazione durante la determinazione di composti gassosi a portate elevate o per l'analisi quantitativa dell'inquinamento dell'aria. La carta da filtro qualitativa Whatman™ Grado 41 viene utilizzata anche nella preparazione di campioni per l'analisi dei metalli dopo la digestione dell'acido nitrico.
Marca: Cytiva 1441-110
45.50 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08460kg
Descrizione
Use for quantitative air pollution analysis as a paper tape for impregnation when determining gaseous compounds at high flow rates or for quantitative air pollution analysis. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 41 Circles are commonly used in preparing samples for metal analysis after nitric acid digestion.
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.- Extremely low ash content (0.007% ash maximum)
- 20μm nominal particle retention rating
- Fast filtration speed (Herzberg 54 s)
- Commonly used for routine air pollution analysis and soil pollution analysis
- High-purity filters for quantitative analysis
Specifica
4 s/100 mL/in2 | |
Circolari | |
>20 μmm | |
ASTM, 12 secondi; Herzberg, 54 secondi | |
Precipitati gelatinosi e particelle grossolane. Metallurgia: ferro e idrossidi di alluminio. Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria. Carico normale; limitata resistenza all'umidità | |
Grossolano | |
215 μm | |
4.33 in. |
Grade 41 Fast Ashless Filter Paper, 110 mm circle (100 pcs) | |
Carta da filtro | |
20 μm | |
Fast | |
Grade 41 | |
Confezione da 100 | |
Ashless | |
11 cm |