Learn More
Cytiva Whatman™ Syringe-Type Membrane Holder
Stainless steel membrane holder for use with a standard syringe
185.00€ - 447.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11380644
|
Cytiva
1980-002 |
Stainless Steel | 25 mm |
447.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370644
|
Cytiva
1980-001 |
Stainless Steel | 13 mm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Stainless Steel |