Learn More
Cytiva Porta filtri a vuoto: Vetro
Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen. Whatman™ Vacuum-Type Glass Membrane Holder is suitable for aqueous and organic solvent filtration. The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
468.00€ - 1490.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|
Includes: Imbuto in vetro borosilicato e base, pinza in alluminio anodizzato, filtro a rete (vetro sinterizzato), tappo in gomma (cod. 8 per fiasche da 1000 ml).
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10614292
|
Cytiva
1960-004 |
300 ml | Prefilter Membrane: 35mm dia. | 9.6 cm2 |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11320644
|
Cytiva
1960-009 |
1 L | Prefilter Membrane: 70mm dia. | 38.5 cm2 |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11300644
|
Cytiva
1960-002 |
25 mL | Prefilter Membrane: 16 mm dia. | 25 mm |
468.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen. Whatman™ Vacuum-Type Glass Membrane Holder is suitable for aqueous and organic solvent filtration. The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
- Realizzato in vetro borosilicato
- Assicura un serraggio sicuro e una tenuta integrale del bordo della membrana
- Filtrazione dell’analisi gravimetrica
- Filtrazione con igiene massima
- Controllo batteriologico di cibi, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici
- Rimozione dei particolati nella soluzione
- Analisi dell’acido nucleico e delle proteine
- Filtrazione dei solventi HPLC
Specifica
Borosilicate Glass |