Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12x32mm Large Opening E-Z Vial Pack (11mm Snap/Crimp Finish and Clear Vial w/Patch)
Clear type 1 borosilicate glass vial
Marca: DWK Life Sciences W224621-01
58.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36290kg
Descrizione
- With patch
- Natural PE cap
- 0.005 PTFE/ 0.035 red rubber liner
Specifica
PTFE/Rubber | |
12 mm | |
1.8 mL | |
Polyethylene | |
32 mm | |
11 mm |
Natural | |
Borosilicate Glass | |
1.25 in. | |
Snap Cap | |
100 Pk. | |
Yes |