Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
40.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 oz., 1000 mL
4 oz., 125 mL
8 oz., 250 mL
Imballaggio:
Convenience pack
Valu-bulk pack
Descrizione
Ideal for solvent, chemical and sample storage
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
- Convenience Pack bottles come with Hazard Communication labels for content identification, and Tamper Evident labels to protect integrity of samples in transit or long-term storage
- Available in partitioned Convenience or Valu-Bulk™ cartons
Order Info
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Specifica
Capacità | 32 oz., 1000 mL |
Rivestimento interno chiusura | Poly/Vinyl |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 33-400 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 8.18 in. |
Altezza (sistema metrico) | 208 mm |
Erogazione attraverso la chiusura | Yes |
Product Type | Boston Round Bottle with Cap |