Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
74.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
76.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21976" per avere il tuo prezzo promozionale.
76.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1 oz., 30mL
16 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
4 oz., 125 mL
8 oz., 250 mL
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
104 mm
129 mm
147 mm
Altezza (sistema imperiale):
2.7 in.
3.3 in.
4 in.
5 in.
5.7 in.
Descrizione
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
- Ideal for use as sample bottles
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
- Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Graduated in mL and oz.
Specifica
Capacità | 4 oz., 125 mL |
Rivestimento interno chiusura | PTFE/Polyethylene |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 48-400 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 51 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
Altezza (sistema metrico) | 104 mm |
Erogazione attraverso la chiusura | Yes |
Product Type | Bottle with Cap |