Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Replacement O-Rings for Dry-Seal Vacuum Desiccator
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of slicone rubber
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Product Type | Replacement O-ring |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Da utilizzare con (applicazione) | Createing an airtight seal when vacuum is applied to dessicator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For dry-seal vacuum desiccator |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 4 in. |