Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Safety-Coated Narrow Mouth Bottles with PE Cone LPDE-Lined Black Phenolic Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Descrizione
Plastisol coated for safety
- Made from clear soda-lime glass that conforms to USP Type III requirements
- 4L size has jug handle
Specifica
Capacità | 16 oz., 500mL |
Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Cone/LDPE |
Materiale chiusura | Phenolic |
Dimensione chiusura | 28-400 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 76 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 6.7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |