Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps
Can be used with screw caps
Marca: DWK Life Sciences W240587
269.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Descrizione
- For caps with open tops
- Autoclavable
Specifica
PTFE, Silicone | |
PTFE-faced silicone | |
Septa |
Sterile | |
Autoclavable | |
22 mm |