Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap-on Style Stoppers for Vials and Serum Bottles
For maximum sealing of vials with blow-back glass finish
Marca:  DWK Life Sciences W224100-342
669.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.90090kg
Codice prodotto. 13108720
  • 705.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For maximum sealing of vials with blow-back glass finish
  • Made of gray bromobutyl
Not recommended for vials with a straight-walled finish.
Specifica
Specifica
Gray
3cm
Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of vials and serum bottles
Yes
Plug Stopper
Bromobutyl Rubber
50 Durometer