Learn More
DWK Life Sciences Flacone V Vial™ con tappo a vite pieno, trasparente
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Marca: DWK Life Sciences W986260NG
180.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32670kg
Includes: 14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Descrizione
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
Specifica
Gomma PTFE/14B | |
24 mm | |
10.0 ml | |
No | |
A vite | |
Fenolico | |
72 mm | |
20-400 |
Trasparente | |
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili | |
Ideale per reazioni su scala ridotta, centrifugazione, conservazione, confezionamento e spedizione | |
V conico | |
2.7 dr. | |
Tappo a vite | |
USP tipo I, ASTM E438, tipo I, classe A |