Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Codice prodotto. 12932315
Click to view available options
:
Size: 2X-Large
Codice prodotto. 12932315
Marca: 3M™ 7000034770
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With premium dual material technology and offering CE Category III, Type 5/6 protection, the Protective Coverall 4540 Series is ideal for applications where both high levels of protective performance and comfort are desired.
  • Premium dual material technology provides both protective performance and comfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, super low-linting laminated microporous material
  • Back panel made of breathable SMMMS material for improved air circulation and reduced heat stress
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Three-panel hood design for enhanced compatability with complimentary PPE
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static treated
  • Low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size 2X-Large
Materiale Laminato SMS combinato
Colore Bianco con piramide blu
Monouso Single-use
Stile vita Elastico in vita
Ankle Style Elastic
Stile polso Polsini a maglia
Hood Type Cappuccio a tre pannelli
Tipo di chiusura Zip a 2 vie con patta frangivento completamente sigillata
Tipo di giuntura Cucitura ribattuta, Bound
Classe di protezione Categoria III
Rivestimento Antistatico
Stile parte posteriore Breathable SMMMS material
Certificazione/Conformità CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Descrizione White Polypropylene/Polyethylene laminated suit, SMMMS Polypropylene blue back panel, Nylon on Polyester braid zipper, Neoprene Rubber elastic, Polyester cuffs and thread
Misura petto (sistema imperiale) 45 to 49 in.
Dimensioni cavallo (sistema imperiale) 34 in.
Misura vita (sistema imperiale) 53 in.
Misura petto (sistema metrico) 115 - 124 cm
Dimensioni cavallo (sistema metrico) 86.36 cm
Misura vita (sistema metrico) 134.62 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pesticide application, asbestos and lead abatement, Coal dust in power plants, metal polishing, light-duty building Cleaning, machine or vehicle maintenance, paint spraying, pharmaceutical, general industrial clean-up, insulation laying, general powder handling and food processing
Altezza (sistema imperiale) 6 to 6.33 ft.
Altezza (sistema metrico) 186 - 194 cm