Learn More
ABEBA™ Calzature di sicurezza antistatiche - Modello mocassino in pelle bianca
Adatti per alzatallone e solette ortopediche
Marca:  ABEBA™ 31032/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12516219
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Size 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
  • Smooth leather, white
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
  • Non-slip PU walking sole
  • Steel toe cap
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
  • Sanitized treated ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 Standard
For heel and foot lift
Leather
Shock-absorbent midsole
Light Loafer
Cap
ESD Light Loafer Safety Shoe
White
Silver Fibre
45
Polyurethane
Steel
Fuel and slip-resistant