Learn More
ABEBA™ Calzature da lavoro bianche
50.48 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Autoclavable at 121° C for 15 minutes (with no additives)
- White
- Antistatic
- Washable at 60° C
- Foldable, adjustable heel strap
- SRC slip resistance according to EN ISO 20347: 2012
- CE EN ISO 20347: 2012
Specifica
Colore | White |
Stile | 9600 |
Product Type | Controlled Environments Shoes |