Learn More
Fisherbrand™ White Plastic Bio-Hazard Trays
Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats, spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection.
49.45€ - 107.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Plastic |
Da utilizzare con | Safe containment of spillages, lab bench protection |
Include | Liner |
N. per confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12387207
|
Fisherbrand™
|
57 x 54 cm |
66.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12397207
|
Fisherbrand™
|
68 x 54 cm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12317217
|
Fisherbrand™
|
113 x 54 cm |
93.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12377207
|
Fisherbrand™
|
54 x 34 cm |
49.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12307217
|
Fisherbrand™
|
70 x 46 cm |
79.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in general purpose, biohazard and radiation safety formats
- Spilltrays provide a re-usable work area with the added benefit of safe containment of spillages and lab bench protection
- All trays supplied with one free liner when purchased
- Additional environmentally friendly APET liners are provided in packs of 25
Specifica
White | |
Safe containment of spillages, lab bench protection | |
1 Each |
Plastic | |
Liner |