Learn More
Kimberly-Clark™ Panno bianco Wypall X70
Per manutenzione di media entità. I panni bianchi Kimberly Clark™ Wypall X70 con piegatura in quattro sono confezionati in un sacchetto di plastica impermeabile idrorepellente.
401.00€ - 498.00€
Specifica
Product Type | Panno Wypall X70 |
---|---|
Materiale | Tessuto Hydrokint |
Colore | White |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wypall wiper dispenser |
Strato | 1 strato |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12373790
|
Kimberly-Clark™
7867 |
380 x 420 mm |
401.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12599727
|
Kimberly-Clark™
8387 |
305 x 318 mm |
498.00€
pezzi 912 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Panno riutilizzabile con tecnologia HYDROKNIT
- Elevata assorbenza, robusto e durevole (sia bagnato che asciutto)
- Resiste alla maggior parte dei solventi, riduce i residui, rende le pulizie più veloci con costi ridotti
Specifica
Panno Wypall X70 | |
White | |
1 strato |
Tessuto Hydrokint | |
Wypall wiper dispenser |