Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Marca: Azlon™ BWP1000P
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40500kg
Descrizione
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifica
1000 ml | |
Semitrasparente | |
Polipropilene | |
5/conf. | |
Wide Mouth Bottle | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Sì | |
Tappo a vite | |
Liquid Storage, Media Preparation and Sampling Applications | |
207 mm | |
Profilo rotondo |
33.81 oz. | |
Per la conservazione di liquidi, la preparazione di terreni e le applicazioni di campionamento | |
55 mm | |
Elevata trasparenza | |
Senza rivestimento | |
Sì | |
Polipropilene | |
90 mm | |
8.37 in. | |
Larga |