Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 13 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66300-1375
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
38 µm | |
178 mm | |
Diametro interno 11.710±0.013 mm | |
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) | |
0.64 mm |
76 µm | |
Diametro esterno 12.975±0.008 mm | |
300 MHz | |
7 in | |
514-3PP-7-5 |