Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Suprasil™ a parete sottile
Le provette NMR Suprasil™ (quarzo sintetico) Wilmad Precision sono realizzate in materiali di silice fusa sintetici ad alta purezza con <0.005 ppm Fe2 O3 e straordinarie caratteristiche ottiche nei raggi UV profondi nell’IR vicino
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66608-0595
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La velocità di trasmissione da 190 nm a 2600 nm è ben superiore al 95% (spessore di 10 mm), esclusa la riflessione
- Con un tasso di espansione termica e una resistenza allo strappo analoghi al quarzo naturale che è 14 volte più robusto durante il processo di raffreddamento/riscaldamento rispetto al vetro tipo 1 classe A
- Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
- Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione Wilmad Suprasil™ presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Sicure per esperimenti a temperature fino a 1300° C
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
6 µm | |
13 µm | |
4.9635± 0.0065mm | |
600 MHz | |
9 pollici | |
535-PP-9SUP-5 |
Materiali in silice fusa sintetica a elevata purezza | |
228.6 mm | |
4.2065± 0.0065mm | |
Ideale per esperimenti di fotolisi che utilizzano la luce a 266 nm di un laser Q-Switched o la luce a 254 nm emessa da una lampada al mercurio a bassa pressione con filtro Schott UG 5, nonché per esperimenti a temperatura variabile con un incremento di temperatura superiore a 120° C | |
0.38 mm |