Learn More
Bel-Art™ Libreria Aldrich FT-NMR con visualizzatore spettrale su CD-ROM SP Scienceware™ Wilmad™
Consente l'elaborazione spettrale utilizzando lo zoom, l'integrazione e l'etichettatura dei picchi. La libreria FT-NMR Aldrich Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con visualizzatore spettrale su CD-ROM è un libro elettronico che contiene spettri ad alta risoluzione da 300 MHz 1 H e 75 MHz 13 C, struttura chimica integrale e dati tecnici per più di 11,800 composti.
Marca: Bel-Art™ 66000-0106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- È inoltre disponibile una libreria supplementare che include spettri per 3,500 composti aggiuntivi non inclusi nella versione stampata originale
- Ordinare sia la libreria standard che la libreria supplementare per accedere agli spettri per oltre 15,000 composti
- Metodi di ricerca multipli: ricerca testuale per nome chimico, numero di catalogo Aldrich, numero CAS, formula molecolare, ricerca avanzata nei campi dati in base a categorie chimiche e proprietà fisiche come punto di ebollizione, punto di fusione, densità, punto di infiammabilità, peso molecolare e indice di rifrazione
- Requisiti minimi di sistema: Piattaforma Windows, unità CD-ROM, 600 MB di spazio su disco rigido
Specifica
Database dei composti 3,500 | |
Libreria FT-NMR con visualizzatore spettrale su CD-ROM |