Learn More
Bel-Art™ Tappi monouso per provette NMR SP Scienceware™ Wilmad™, diametro 5.0 mm
I diversi colori facilitano la tracciabilità dei campioni in base a vari solventi di riferimento.
Marca: Bel-Art™ 66005-0102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
Avviso: Quando si utilizza cloroformio o acetone come soluzione di riferimento, evitare il contatto diretto tra il campione e il tappo monouso ed evitare la conservazione a lungo termine per più di 2 ore. Se queste condizioni non possono essere evitate, utilizzare tappi per provette in PTFE.Specifica
100 per confezione | |
Modello: Wilmad™ 521-RED-100 | |
Rosso | |
100/conf. | |
Monouso |
5.0 mm | |
Etilene vinil acetato | |
Spettroscopia NMR | |
Model: Wilmad™ 521-RED-100 |