Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Provette NMR a doppio strato per campioni tossici Wilmad-LabGlass™
Le provette NMR a doppio strato Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ offrono un'ulteriore protezione quando si lavora con campioni tossici.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- Le provette interne ed esterne sono progettate con una spaziatura reciproca di circa 50 μm
- In vetro Pirex™
- Ideali per studi a temperatura variabile
Specifica
Provetta esterna | |
4.07 mm | |
Provetta a fondo piatto |
5 mm | |
600 MHz | |
516-O-5 |