Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inserto NMR per microcelle a volumi ridotti con tubo capillare dritto Wilmad-LabGlass™
L'inserto NMR per microcelle a volumi ridotti con provetta capillare dritto Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ è ideale per esperimenti in cui i campioni di volume ridotto devono essere centrati nella bobina Rf, come la misurazione della suscettibilità magnetica.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Descrizione
- Il volume del campione può essere di appena 18 μl
- 3 inserti diversi con forme differenti (bulbo sferico, provetta capillare e bulbo cilindrico)
- La provetta esterna (a parete sottile di precisione) deve essere ordinata separatamente in base all'intensità del campo magnetico.
- Non consigliato per esperimenti a temperatura variabile.
- Utilizzare i nostri aghi in PTFE (n.90630) con le siringhe per riempire e pulire il campione.
Specifica
Vetro borosilicato | |
76 mm | |
1.5 mm | |
Provetta capillare |
Provette NMR di precisione Wilmad da mm 5 | |
Può contenere un volume di 18 μl | |
1 mm | |
529-D |
Utilizzare solo provette a parete sottile di precisione Wilmad-LabGlass