Learn More
Bel-Art™ Pipette NMR per trasferimento di campioni a punta lunga SP Scienceware™ Wilmad™
Progettate per facilitare il trasferimento di campioni liquidi contenuti in spazi ristretti. Le pipette NMR per il trasferimento di campioni a punta lunga Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ aggiungono e rimuovono campioni da colonne per cromatografia, fiasche volumetriche a collo lungo e provette NMR con DE di 5 mm.
Marca: Bel-Art™ 66000-0020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39600kg
Descrizione
- Realizzati in vetro di alta qualità ASTM Tipo 1 Classe A
- Resistenza alla maggior parte dei solventi organici
- La trasparenza consente un facile controllo del caricamento dei campioni
- Facile collegamento con un bulbo in lattice (804), venduto separatamente
- Produzione in camera sterile
- Senza contaminazione organica e inorganica
- Lo speciale processo di sagomatura garantisce una superficie liscia per ridurre al minimo la perdita di campione
Specifica
Provette con diametro esterno da 5 mm e 7 pollici o più grandi, e provette da 8 pollici e 9 pollici, provette EPR da 250ml, fiasche con collo stretto lungo e colonne cromatografiche. | |
5 mm | |
Confezione da 100 |
349.25 mm | |
13.75 pollici | |
803 A |