Learn More
Bel-Art™ Provette capillari in Pyrex™ SP Scienceware™
In Pyrex™, con sigillatura su un'estremità. Le provette capillari Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrono una soluzione a basso costo per la misurazione NMR di volumi ridotti.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0073
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Codice prodotto. 15368648
  • 68.90€ / 10 confezioni
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In vetro ASTM tipo 1 Classe A
  • Test eseguito con un campo di 400 MHz
Specifica
Specifica
Provetta capillare
100 mm
2.2 mm
4 pollici
WG-1364-2.5A
Vetro Pyrex™
2.5 mm
400 MHz
Confezione da 10