Learn More
Brady™ Wire and Cable Identification BBP33 Labels: Three per Row
Wire and Cable Identification BBP33 Labels (Three per Row) are permanent or repositionable. Once applied, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth is there to stay, unless you want to change it.
224.00€ - 384.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Product Type | Identification Label |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP™33 Printer |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Materiale | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di adesivo | Finitura | Materiale | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13583320
|
Brady™
142967 |
Rubber, Repositionable | Gloss | Vinyl Cloth | 1.4 in. |
384.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13543310
|
Brady™
143016 |
Acrylic, Permanent | Matte | Nylon Cloth | 0.5 in. |
224.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- The adhesive and cloth backing offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for excellent print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
White | |
Identification Label | |
BBP™33 Printer |